M3071
Moclobemide
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
4-Chloro-N-[2-(4-morpholinyl)ethyl]benzamide, Aurorix, Moclamine
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
cor
white
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL
originador
Roche
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(cc1)C(=O)NCCN2CCOCC2
InChI
1S/C13H17ClN2O2/c14-12-3-1-11(2-4-12)13(17)15-5-6-16-7-9-18-10-8-16/h1-4H,5-10H2,(H,15,17)
chave InChI
YHXISWVBGDMDLQ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?