Documentos Principais
SML1292
Sigma-Aldrich
TAPI-0
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(R)-(2-(Hydroxyaminocarbonyl)Methyl)-4-Methylpentanoyl-L-Naphthylalanyl-L-Alanine amide, TNF-α Processing Inhibitor-0, TNF-α Protease Inhibitor-0
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H32N4O5
Número CAS:
Peso molecular:
456.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC([C@@](C)([H])NC([C@]([H])(CC1=CC=CC2=C1C=CC=C2)NC([C@@](CC(C)C)([H])CC(NO)=O)=O)=O)=O
InChI
1S/C24H32N4O5/c1-14(2)11-18(13-21(29)28-33)23(31)27-20(24(32)26-15(3)22(25)30)12-17-9-6-8-16-7-4-5-10-19(16)17/h4-10,14-15,18,20,33H,11-13H2,1-3H3,(H2,25,30)(H,26,32)(H,27,31)(H,28,29)/t15-,18+,20-/m0/s1
chave InChI
WSJJYJNVFYARGB-CVAIRZPRSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
TAPI-0 inhibit peptide deformylase (PDF) activity and retard the growth Chlamydia trachomatis, which is an obligate intracellular bacterium responsible for a number of human diseases.
TAPI-0 is a metalloproteinase inhibitor with selectivity for TACE (TNF-α converting enzyme/ADAM17; IC50 = 100 nM). TAPI-0 also inhibits of collagenase and gelatinase. Although not specific for TACE, TAPI-0 is extensively used to block TACE-mediated TNF-α shedding.
TAPI-0 is a metalloproteinase inhibitor with selectivity for TACE; also inhibits collagenase and gelatinase.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
FR180204 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0320
FR180204
Metalloprotease inhibitors GM6001 and TAPI-0 inhibit the obligate intracellular human pathogen Chlamydia trachomatis by targeting peptide deformylase of the bacterium.
Balakrishnan A, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 281(24), 16691-16699 (2006)