Documentos Principais
SML3430
Sigma-Aldrich
Benvitimod
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(E)-2-Isopropyl-5-styrylbenzene-1,3-diol, 3,5-Dihydroxy-4-isopropyl-trans-stilbene, 3,5-Dihydroxy-4-isopropylstilbene, GSK-2894512, Tapinarof, WBI 1001
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H18O2
Número CAS:
Peso molecular:
254.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
, White to Very dark grey
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C1=C(C=C(C=C1O)/C=C/C2=CC=CC=C2)O)C
InChI
1S/C17H18O2/c1-12(2)17-15(18)10-14(11-16(17)19)9-8-13-6-4-3-5-7-13/h3-12,18-19H,1-2H3/b9-8+
chave InChI
ZISJNXNHJRQYJO-CMDGGOBGSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Aryl hydrocarbon receptor (AHR) immunomodulator that inhibits skin inflammation and enhances skin barrier function.
Benvitimod (Tapinarof) is an aryl hydrocarbon receptor (AHR) immunomodulator that inhibits skin inflammation and enhances skin barrier function. Benvitimod is a metabolite, similar to resveratrol, produced by bacterial symbionts of entomopathogenic nematodes. It induces downregulation of inflammatory cytokines such as IL-17A, IL-17F, IL-19, IL-22, IL-23, and IL-1. Benvitimod also induces the expression of skin barrier genes related to keratinocyte differentiation.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)