Documentos Principais
9088-HK
Sigma-Aldrich
Ghrelin
About This Item
Código UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.84
conjugado
125Iodine
Nível de qualidade
Etiqueta
125Iodine labeled
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Descrição geral
Radioactivity: <1.5 μCi
These iodinated hormonos are HPLC purified and prepared fresh monthly.
Aplicação
Research Category
All
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
Armazenamento e estabilidade
2–8 °C
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1