Documentos Principais
O0141
Sigma-Aldrich
Obestatin human
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C116H176N32O33
Número CAS:
Peso molecular:
2546.83
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
lyophilized powder
cor
white
solubilidade
deionized water: 1 mg/mL
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C116H176N32O33/c1-13-61(10)95(146-91(158)53-127-113(178)93(59(6)7)147-110(175)81(50-92(159)160)141-108(173)78(46-65-25-18-15-19-26-65)142-112(177)84-28-22-42-148(84)116(181)63(12)130-105(170)80(49-89(123)156)137-98(163)69(118)45-64-23-16-14-17-24-64)115(180)134-70(27-20-21-41-117)101(166)138-76(44-58(4)5)106(171)143-82(54-149)99(164)126-52-90(157)145-94(60(8)9)114(179)135-74(36-40-88(122)155)104(169)139-77(47-66-29-31-68(151)32-30-66)107(172)132-72(34-38-86(120)153)102(167)131-73(35-39-87(121)154)103(168)140-79(48-67-51-125-56-128-67)109(174)144-83(55-150)111(176)133-71(33-37-85(119)152)100(165)129-62(11)97(162)136-75(96(124)161)43-57(2)3/h14-19,23-26,29-32,51,56-63,69-84,93-95,149-151H,13,20-22,27-28,33-50,52-55,117-118H2,1-12H3,(H2,119,152)(H2,120,153)(H2,121,154)(H2,122,155)(H2,123,156)(H2,124,161)(H,125,128)(H,126,164)(H,127,178)(H,129,165)(H,130,170)(H,131,167)(H,132,172)(H,133,176)(H,134,180)(H,135,179)(H,136,162)(H,137,163)(H,138,166)(H,139,169)(H,140,168)(H,141,173)(H,142,177)(H,143,171)(H,144,174)(H,145,157)(H,146,158)(H,147,175)(H,159,160)/t61-,62-,63-,69-,70-,71-,72-,73-,74-,75-,76-,77-,78-,79-,80-,81-,82-,83-,84-,93-,94-,95-/m0/s1
chave InChI
IXQOGPZNKNSCJR-QQDMDDJXSA-N
Informações sobre genes
human ... GHRL(51738)
Amino Acid Sequence
Phe-Asn-Ala-Pro-Phe-Asp-Val-Gly-Ile-Lys-Leu-Ser-Gly-Val-Gln-Tyr-Gln-Gln-His-Ser-Gln-Ala-Leu-NH2
Descrição geral
Obestatin is a 23-amino acid peptide. It is encoded by the ghrelin gene.
Aplicação
Human obestatin has been used to study its role in differentiation in rat preadipocytes.
Ações bioquímicas/fisiológicas
It does not participate in the release of growth hormone.
Obestatin, an obesity peptide, along with Ghrelin peptides are derived from the same prepropeptide, Ghrelin. In contrast to Ghrelin, Obestatin suppresses food intake, body weight gain, and gastrointestinal motility in rodents.
forma física
Lyophilized from 0.1% aqueous trifluoroacetate (TFA).
Outras notas
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Obestatin stimulates differentiation and regulates lipolysis and leptin secretion in rat preadipocytes
Tatiana Wojciechowicz
Molecular Medicine Reports (2015)