Key Documents
494126
Sigma-Aldrich
Ghrelin, Human, Synthetic
The 28-amino acid n-octanoylated (at ser3) natural peptidyl ligand for the growth hormone secretagogue receptor 1a (GHSR1a).
Sinônimo(s):
Ghrelin, Human, Synthetic, H₂N-GS-S(n-octanoyl)-FLSPEHQRVQQRKESKKPPAKLQPR-CO₂H
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C149H249N47O42
Número CAS:
Peso molecular:
3370.86
Código UNSPSC:
12352200
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
water: 1 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
The 28-amino acid n-octanoylated (at ser3) natural peptidyl ligand for the growth hormone secretagogue receptor 1a (GHSR1a). Ghrelin is secreted predominantly in the stomach and stimulates growth hormone release from the pituitary gland.
Embalagem
Yes
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
H-Gly-Ser-Ser(n-Octanoyl)-Phe-Leu-Ser-Pro-Glu-His-Gln-Arg-Val-Gln-Gln-Arg-Lys-Glu-Ser-Lys-Lys-Pro-Pro-Ala-Lys-Leu-Gln-Pro-Arg-OH
forma física
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Kojima, M. 2008. Regul. Pept.145, 2.
Wu, J.T., and Kral, J.G. 2004. Ann. Surg.239, 464
Kojima, M., et al. 1999. Nature402, 656.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3