Documentos Principais
L8775
Sigma-Aldrich
Lectin from Galanthus nivalis (snowdrop)
agarose conjugate, saline suspension
Sinônimo(s):
Galanthus nivalis lectin, GNL
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161501
NACRES:
NA.32
conjugado
agarose conjugate
Nível de qualidade
Formulário
saline suspension
Extensão da rotulagem
2-4 mg protein per mL
Matriz
cross-linked 4% beaded agarose
capacidade
5-10 mg/mL binding capacity (yeast mannan)(pH7.2 at 25 °C)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
GNL agglutinates rabbit erythrocytes; human erythrocytes are not agglutinated. GNL sugar specificity is directed to the nonreducing end of the terminal α-D-mannosyl residue of glycoconjugates.
forma física
Suspension in 1.0 M NaCl containing 15mM Sodium Azide.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Ribonuclease A Type I-A, powder, ≥60% RNase A basis (SDS-PAGE), ≥50 Kunitz units/mg protein
Sigma-Aldrich
R4875
Ribonuclease A