L7771
L-(+)-Lactic acid silver salt
~90%
Sinônimo(s):
2-Hydroxypropionic acid silver salt, Sarcolactic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
~90%
cadeia de caracteres SMILES
CC1O[Ag]OC1=O
InChI
1S/C3H5O3.Ag/c1-2(4)3(5)6;/h2H,1H3,(H,5,6);/q-1;+2/p-1
chave InChI
HCSWQVIOAPZWTM-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?