Documentos Principais
91638
Sigma-Aldrich
Magnesium formate 0.1M – Glycerol 50% (v/v) solution
Sinônimo(s):
Crystallization solution 44/Kit No 75403
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
Formulário
solution
pH
6.5±0.2 ( in neat)
densidade
1.14 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)