G004399
HPLC Analysis of Lactic Acid Enantiomers on Astec® CLC-L and CLC-D
application for HPLC
About This Item
Produtos recomendados
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Astec CLC-L and CLC-D, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (53023AST, 53123AST)
mobile phase: 5 mM copper sulfate
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
chemicals and industrial polymers
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Informações legais
Analito
Padrão
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)