L4631
Lisozima
For use as a marker in SDS-PAGE
Sinônimo(s):
Mucopeptídeo N-acetilmuramoil-hidrolase, Muramidase
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Produtos recomendados
fonte biológica
chicken egg white
Nível de qualidade
Formulário
powder
peso molecular
single-chain 14.3 kDa
embalagem
vial of 25 mg
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
chicken ... LYZ(396218)
Aplicação
A enzima quebra as paredes celulares das bactérias; usada para preparar esferoplastos.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A lisoenzima hidrolisa as ligações β(1→4) entre o ácido N-acetilmurâmico e os resíduos de N-acetil-D-glicosamina no peptidoglicano e entre resíduos de N-acetil-D-glicosamina na chitodextrina. Células gram-positivas são bastante susceptíveis a essa hidrólise, pois suas paredes celulares têm uma alta proporção de peptidoglicano. Bactérias gram-negativas são menos susceptíveis devido à presença de uma membrana externa e uma menor proporção de peptidoglicano. Contudo, essas células podem ser hidrolisadas na presença de EDTA que quela íons metálicos na membrana bacteriana externa.
A enzima fica ativa em um amplo intervalo de pH (6,0 a 9,0). Em pH 6,2, atividade máxima é observada ao longo de um intervalo de forças iônicas (0,02 a 0,100 M) que em pH 9,2 (0,01 a 0,06 M).
A enzima fica ativa em um amplo intervalo de pH (6,0 a 9,0). Em pH 6,2, atividade máxima é observada ao longo de um intervalo de forças iônicas (0,02 a 0,100 M) que em pH 9,2 (0,01 a 0,06 M).
A lisoenzima hidrolisa as ligações β(1→4) entre o ácido N-acetilmurâmico e os resíduos de N-acetil-D-glicosamina no peptidoglicano e entre resíduos de N-acetil-D-glicosamina na chitodextrina. Células gram-positivas são bastante susceptíveis a essa hidrólise, pois suas paredes celulares têm uma alta proporção de peptidoglicano.
Definição da unidade
One unit will lyse 0.6 μg of Micrococcus lysodeikticus per minute by turbidimetric detection at 600 nm when suspended in buffer at pH 6.2 at 25 °C.
Aplicação
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Enav Bar Shira et al.
PloS one, 13(7), e0200393-e0200393 (2018-07-07)
Intestinal epithelial cells are multi-tasked cells that participate in digestion and absorption as well as in protection of the digestive tract. While information on the physiology and immune functions of intestinal epithelial cells in mammals is abundant, little is known
Zhe Wang et al.
The journal of physical chemistry. B, 117(4), 1186-1195 (2013-01-11)
High-resolution inelastic X-ray scattering was used to investigate the collective vibrational excitations in hydrated lysozyme powders as a function of hydration level and temperature. It is found that the samples with strong enzymatic function are "soft", in the sense that
Sven O Dahms et al.
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 69(Pt 2), 284-297 (2013-02-07)
Heavy-atom clusters (HA clusters) containing a large number of specifically arranged electron-dense scatterers are especially useful for experimental phase determination of large complex structures, weakly diffracting crystals or structures with large unit cells. Often, the determination of the exact orientation
Yashwanth Ashok et al.
Methods in enzymology, 520, 175-198 (2013-01-22)
G-protein-coupled receptors (GPCRs) represent a major class of receptors through which a number of signals ranging from photons to large glycoprotein hormones are recognized. Human genome encodes about 800 GPCRs, yet very little structural information is available on this class
Masaki Honda et al.
Transplantation, 95(4), 551-558 (2013-02-21)
Neutrophils are considered responsible for the pathophysiologic changes during hepatic ischemia-reperfusion (I/R) injury; however, few studies have examined real-time intravital neutrophil recruitment. Here, we show a method for imaging the neutrophil recruitment in hepatic I/R injury using two-photon laser scanning
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.