G004736
HPLC Analysis of Lysozyme on SRT® SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 5 μm particles
application for HPLC
About This Item
Produtos recomendados
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: SRT SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 5 μm particles (Z777051)
mobile phase: 50 mM phosphate buffered saline, 200 mM Na2SO4, pH 7.0
flow rate: 1 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 214 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in 50 mM phosphate buffered saline
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
life science and biopharma
Nota de análise
Informações legais
Analito
padrão
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)