62971
Lisozima
powder (crystalline), 70000-140000 U/mg
Sinônimo(s):
Mucopeptídeo N-acetilmuramoil-hidrolase, Muramidase
fonte biológica
chicken egg white
Nível de qualidade
forma
powder (crystalline)
atividade específica
70000-140000 U/mg
peso molecular
single-chain 14.3 kDa
Mr ~14600
técnica(s)
cell based assay: suitable
adequação
suitable for cell lysis
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
cell analysis
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
chicken ... LYZ(396218)
Aplicação
A enzima quebra as paredes celulares das bactérias; usada para preparar esferoplastos.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A lisoenzima hidrolisa as ligações β(1→4) entre o ácido N-acetilmurâmico e os resíduos de N-acetil-D-glicosamina no peptidoglicano e entre resíduos de N-acetil-D-glicosamina na chitodextrina. Células gram-positivas são bastante susceptíveis a essa hidrólise, pois suas paredes celulares têm uma alta proporção de peptidoglicano. Bactérias gram-negativas são menos susceptíveis devido à presença de uma membrana externa e uma menor proporção de peptidoglicano. Contudo, essas células podem ser hidrolisadas na presença de EDTA que quela íons metálicos na membrana bacteriana externa.
A enzima fica ativa em um amplo intervalo de pH (6,0 a 9,0). Em pH 6,2, atividade máxima é observada ao longo de um intervalo de forças iônicas (0,02 a 0,100 M) que em pH 9,2 (0,01 a 0,06 M).
A enzima fica ativa em um amplo intervalo de pH (6,0 a 9,0). Em pH 6,2, atividade máxima é observada ao longo de um intervalo de forças iônicas (0,02 a 0,100 M) que em pH 9,2 (0,01 a 0,06 M).
Definição da unidade
1 U corresponds to the amount of enzyme which decreases the absorbance at 450 nm by 0.001 per minute at pH 7.0 and 25°C (Micrococcus luteus, ATCC 4698, as substrate)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Food chemistry, 224, 19-25 (2017-02-06)
Enzymatic hydrolysis of proteins from rice, soy, pea and wheat, with both chymotrypsin and thermolysin, resulted in hydrolysates, which are efficient inhibitors of the angiotensin-converting enzyme (ACE). IC
Journal of molecular microbiology and biotechnology, 29(1-6), 43-56 (2019-12-19)
The human gut is inhabited by several hundred different bacterial species. These bacteria are closely associated with our health and well-being. The composition of these diverse commensals is influenced by our dietary intakes. Non-caloric artificial sweeteners (NAS) have gained global
Water research, 159, 95-101 (2019-05-13)
Due to the lack of robust ways to quantify aggregations, fouling of two-foulant aggregations is poorly understood. This work systematically reports the ultrafiltration membrane fouling by aggregations formed from two oppositely charged organic foulants (i.e., humic acid (HA) and lysozyme
Nature communications, 9(1), 2347-2347 (2018-06-16)
The animal-pathogenic oomycete Saprolegnia parasitica causes serious losses in aquaculture by infecting and killing freshwater fish. Like plant-pathogenic oomycetes, S. parasitica employs similar infection structures and secretes effector proteins that translocate into host cells to manipulate the host. Here, we
PloS one, 14(5), e0209957-e0209957 (2019-05-16)
Should females alter their reproductive strategy when attacked by pathogens? Two hypotheses provide opposite predictions. Terminal reproductive investment theory predicts that reproduction should increase when the risk of death increases. However, physiological trade-offs between reproduction and immune function might be