4403-M
Lysozyme, Chicken Egg White
Native, chicken egg white lysozyme. Inhibits the biological activity of lipopolysaccharides from periodontopathic bacteria.
Sinônimo(s):
Lysozyme, Chicken Egg White, Muramidase, N-Acetylmuramyl Hydrolase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
chicken egg white
forma
lyophilized solid
atividade específica
≥20,000 Shugar units/mg dry wt
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
técnica(s)
cell based assay: suitable
cor
off-white
solubilidade
cold water: 5 mg/mL
aqueous buffer: soluble
adequação
suitable for cell lysis
aplicação(ões)
cell analysis
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Advertência
Definição da unidade
Reconstituição
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3