I6784
Monoclonal Anti-Interleukin-2 antibody produced in mouse
clone 5334, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-IL2, Anti-Lymphokine, Anti-TCGF
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5334, monoclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: 25 μg/mL
immunohistochemistry: 8-25 μg/mL
neutralization: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IL2(3558)
Descrição geral
Monoclonal Anti-Interleukin-2 recognizes human Interleukin-2. It does not react with mouse IL-2.
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?