04-1584
Anti-Interleukin-2 (IL-2) Antibody, clone 3F9
clone AB12.38.35C3.3F9, from mouse
Sinônimo(s):
interleukin 2, involved in regulation of T-cell clonal expansion, aldesleukin, T cell growth factor, lymphokine, Aldesleukin, interleukin-2, T-cell growth factor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AB12.38.35C3.3F9, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IL2(3558)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected 10 µg of human IL-2 recombinant protein.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human IL-2 recombinant protein
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1