I6909
Monoclonal Anti-Interleukin-2 antibody produced in mouse
clone 5355, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-IL2, Anti-Lymphokine, Anti-TCGF
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5355, monoclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: 2-8 μg/mL
immunohistochemistry: 8-25 μg/mL
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... IL2(3558)
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?