I7784
Anti-Interleukin-2 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-IL-2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
rat, mouse
técnica(s)
neutralization: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Il2(16183)
rat ... Il2(116562)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Monoclonal Anti-Interleukin-2 recognizes murine Interleukin-2. It does not react with human IL-2, but will react with rabbit IL-2 at a 100x higher IgG concentration.
Imunogênio
Aplicação
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)