Key Documents
HT1002
Sigma-Aldrich
Borax Solution
5 g/dL in deionized water
Sinônimo(s):
Borax solution, Sodium borate solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116121
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
forma
solution
prazo de validade
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentração
5 g/dL in deionized water
pH
8.9-9.6
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;/q-2;2*+1
chave InChI
UQGFMSUEHSUPRD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Kit component in the Silver Stain kit, Procedure No. HT100
Informações legais
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1