Documentos Principais
H6648
Sigma-Aldrich
Solução salina balanceada de Hank
Modified, with sodium bicarbonate, without phenol red, calcium chloride and magnesium sulfate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
HBSS
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
componentes
NaHCO3: 0.35 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
phenol red: no
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A função essencial da solução salina balanceada de Hank é manter o pH, bem como o equilíbrio osmótico. Ela também fornece água e íons inorgânicos essenciais às células.
Formulação: clique aqui.
Aplicação
A solução salina balanceada de Hank foi usada:
  • para estudar a degradação e os efeitos citotóxicos do material composto e a liberação de íons e/ou magnetita das estruturas.
  • para medir a estabilidade do material da estrutura magnética na engenharia de tecidos ósseos.
  • em medições fluorimétricas dos níveis intracelulares de cálcio [Ca2+]
  • para isolar leucócitos polimorfonucleares (PMN) do sangue de cordão umbilical
  • para avaliar a inflamação das vias aéreas em camundongos
Outras notas
Foi demonstrado que o vermelho de fenol interfere com o crescimento de algumas células nas densidades de clonagem. Use este meio no cultivo de células em baixas densidades.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
N Bock et al.
Acta biomaterialia, 6(3), 786-796 (2009-10-01)
In recent years, interest in tissue engineering and its solutions has increased considerably. In particular, scaffolds have become fundamental tools in bone graft substitution and are used in combination with a variety of bio-agents. However, a long-standing problem in the
Andreas Koutroulis et al.
Scientific reports, 9(1), 19019-19019 (2019-12-15)
Tricalcium silicate (TCS)-based materials produce calcium hydroxide as a byproduct of their hydration reaction. The present study investigated whether calcium ion release (CIR) affects their biological and antimicrobial properties when used as pulp protection materials. The effect of incorporation of
A Tampieri et al.
Nanotechnology, 22(1), 015104-015104 (2010-12-08)
Magnetic bio-hybrid porous scaffolds have been synthesized, nucleating nano-apatite in situ on self-assembling collagen, in the presence of magnetite nano-particles. The magnetic phase acted as a sort of cross-linking agent for the collagen, inducing a chemico-physical-mechanical stabilization of the material
Iliana Moreschi et al.
The Journal of biological chemistry, 281(42), 31419-31429 (2006-08-24)
Micromolar concentrations of extracellular beta-NAD+ (NAD(e)+) activate human granulocytes (superoxide and NO generation and chemotaxis) by triggering: (i) overproduction of cAMP, (ii) activation of protein kinase A, (iii) stimulation of ADP-ribosyl cyclase and overproduction of cyclic ADP-ribose (cADPR), a universal
Janhavi Sharma et al.
Journal of immunological methods, 351(1-2), 30-35 (2009-10-06)
One of the initial steps in the inflammatory process involves the adherence and transmigration of circulating polymorphonuclear leukocytes (PMN) across the endothelial cell monolayer. One of the main constituents of the neutrophil phagosome that contributes to bacterial killing is myeloperoxidase
Artigos
Technical information for working with porcine pulmonary artery endothelial cells including thawing, subculturing and cryopreservation
Technical information for working with rabbit skeletal muscle cells including thawing, subculturing and cryopreservation.
Technical information for working with porcine aortic endothelial cells including thawing, subculturing and cryopreservation
Technical information for working with porcine coronary artery endothelial cells including thawing, subculturing and cryopreservation
Ver tudo
Protocolos
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
Technical information for working with rabbit aortic endothelial cells including thawing, subculturing and cryopreservation
Technical information for working with rat brain microvascular endothelial cells including thawing, subculturing and cryopreservation
Technical information for working with human carotid artery endothelial cells including thawing, subculturing and cryopreservation
Ver tudo