55021C
Solução salina balanceada de Hank
HBSS Modified, with phenol red, without calcium, without magnesium, liquid
About This Item
Produtos recomendados
descrição
for research or for further manufacturing use
esterilidade
sterile
forma
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
componentes
NaHCO3: 350 mg/L
phenol red: 10.62 mg/L
Hanks’ salts (2% CO2): yes
Condições de expedição
ambient
Aplicação
suplemento
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1