GS128
Giemsa Stain, Modified
Sinônimo(s):
Giemsa Solution
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solution
Nível de qualidade
prazo de validade
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentração
0.4 % (w/v) in buffered methanol solution, pH 6.8, with stabilizers
pH
6.75-6.95
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=CC(=[NH2+])C=C3Sc2c1
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
chave InChI
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.