GE28-9520-85
HiTrap® Con A 4B
Cytiva 28-9520-85, pack of 5 × 1 mL
About This Item
Produtos recomendados
ligand
concanavalin A (con A)
embalagem
pack of 5 × 1 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 28-9520-85
condição de armazenamento
(0.1 M acetate buffer pH 6, 1 M NaCl, 1 mM CaCl2, 1 mM MnCl2 and 1 mM MgCl, 20% Ethanol)
(20% Ethanol containing 0.1 M Acetate Buffer pH 6, 1 M NaCl, 1 mM CaCl2, 1 mM MnCl2 and 1 mM MgCl2)
Parâmetros
42 psi
tamanho do leito
7 mm × 25 mm
volume do leito
1 mL
D.I. da coluna
7 mm
Matriz
4% agarose
tamanho de partícula
45-165 μm
diâmetro médio
90 μm
cleaning
4-9
Faixa de trabalho
4-6
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Con A Sepharose™ is concanavalin A coupled to Sepharose™ 4B.
- HiTrap® Con A 4B columns can be operated with a syringe, a peristaltic pump, or a liquid chromatography system such as ÄKTA® design.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Purification or Removal of Glycoproteins and Polysaccharides
Column packing and preparation for Affinity Chromatography with specific groups of biomolecules.