GBL400104
Grace Bio-Labs slide imaging tray
wells, 4, For 25 mm X 75 mm microscope slides
Sinônimo(s):
multi slide viewer, slide viewer
About This Item
Código UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.17
Produtos recomendados
Características
wells 4
For 25 mm X 75 mm microscope slides
fabricante/nome comercial
Grace Bio-Labs 400104
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imaging Tray to hold 4 microscope slides, slide dimensions 25mm X 75mm.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GBL400104-1EA |