GBL246879
Grace Bio-Labs ProPlate® tray and cover
for stainless steel spring clip modules, holds 3 slide modules
Sinônimo(s):
slide holder, slide module
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.15
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
Grace Bio-Labs 246879
tamanho externo
85.3 mm × 127.5 mm
cor
none
Categorias relacionadas
Descrição geral
Organize up to 3 chambered slides into the footprint of a microtiter plate for use with automated liquid handling robots or plate washers.
Informações legais
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GBL246879-1EA | 4061832398389 |