GBL204970
Grace Bio-Labs FlexWell™ slide tray
holds up to 4 slides
Sinônimo(s):
Slide store, slide holder
About This Item
Código UNSPSC:
41123302
NACRES:
NB.22
Produtos recomendados
Materiais
acrylic
Características
Holds 4 x slides 76x26 mm
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Grace Bio-Labs 204970
tamanho externo
85.4 mm × 127.6 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
FlexWell™ 4 slide tray holds up to 4 slides, outside tray dimentsion L 85.4 mm x W 127.6 mm
Informações legais
FlexWell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GBL204970-1EA | 4061832390680 |