Documentos Principais
GBL103260
Grace Bio-Labs CultureWell adapter tray
holds 4 x 16 well chamber slides
Sinônimo(s):
chambered coverglass adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
Materiais
black polystyrene
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Grace Bio-Labs 103260
externo C × L
127.5 mm × 85.5 mm
Descrição geral
The adapter tray fits most universal microscope adapters and is compatible with high content screening instruments.
CultureWell Microplate Adapter Tray holds up to 4 CultureWell 16 Chambers for higher throughput.
Informações legais
Culturewell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GBL103260-2EA4061832398051