Documentos Principais
GBL246870
Grace Bio-Labs ProPlate® tray set
for spring clip modules
Sinônimo(s):
slide holder, slide module
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.15
tamanho externo:
85.3 mm × 127.5 mm
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
Grace Bio-Labs 246870
tamanho externo
85.3 mm × 127.5 mm
cor
none
Descrição geral
holds up to 3 slides, includes cover, applicator, and 10 seal strips
Informações legais
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)