Documentos Principais
G7375
Sigma-Aldrich
D-Glucose 6-phosphate dipotassium salt hydrate
Sigma Grade, 98-100% dry basis (enzymatic)
Sinônimo(s):
D(+)-Glucopyranose 6-phosphate dipotassium salt, Robison ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11K2O9P · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
336.32 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
grau
Sigma Grade
Nível de qualidade
Ensaio
98-100% dry basis (enzymatic)
Formulário
powder
Impurezas
<4 methanol (GC)
cor
white
traços de cátion
K: 20.4 -26.1% (dry basis)
P: <0.1%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[K].OC(COP(O)(O)=O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C6H13O9P.K.H/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;;/h1,3-6,8-11H,2H2,(H2,12,13,14);;
chave InChI
OSJCIPGPFUZJML-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Glucose is converted to D-Glucose 6-phosphate by phosphorylation of the 6′ carbon by either hexokinase or glucokinase in liver cells. D-Glucose 6-phosphate can be stored in the liver or muscle tiβue as glycogen until the body needs additional glucose where it will be proceβed by glycogen phosphorylase and released.
Qualidade
usually 2-4 H2O/mole
Outras notas
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
STOT SE 2
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Berg, J. M.
Biochemistry (5th Edition) (2002)
Artigos
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.