G3381
Geldanamycin from Streptomyces hygroscopicus
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
NSC 122750
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
yellow to orange
solubilidade
DMSO: soluble
espectro de atividade do antibiótico
neoplastics
Modo de ação
enzyme | inhibits
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CO[C@H]1C[C@H](C)CC2=C(OC)C(=O)C=C(NC(=O)\C(C)=C\C=C[C@H](OC)[C@@H](OC(N)=O)\C(C)=C\[C@H](C)[C@H]1O)C2=O
InChI
1S/C29H40N2O9/c1-15-11-19-25(34)20(14-21(32)27(19)39-7)31-28(35)16(2)9-8-10-22(37-5)26(40-29(30)36)18(4)13-17(3)24(33)23(12-15)38-6/h8-10,13-15,17,22-24,26,33H,11-12H2,1-7H3,(H2,30,36)(H,31,35)/b10-8-,16-9+,18-13+/t15-,17+,22+,23+,24-,26+/m1/s1
chave InChI
QTQAWLPCGQOSGP-KSRBKZBZSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Geldanamycin binds specifically to the heat shock protein Hsp90 and to its endoplasmic reticulum homologue GP96, and thus interferes with conformational maturation of proteins and the cellular stress response. In addition, Geldanamycin is a potent inhibitor of the nuclear hormone receptor family.
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology