R2146
Radicicol from Diheterospora chlamydosporia
solid
Sinônimo(s):
Monorden, [1aS-(1aR*,2Z,4E,14*,15aR*)]-8-Chloro-1a,14,15,15a-tetrahydro-9,11-dihydroxy-14-methyl-6H-oxireno[e][2]benzoxacyclotetradecin-6,12(7H)-dione
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
pontuação do produto alternativo mais ecológico
old score: 15
new score: 9
Find out more about DOZN™ Scoring
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Atom Economy
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cor
white to yellow-white
solubilidade
ethanol: 10 mg/mL
espectro de atividade do antibiótico
fungi
categoria alternativa mais ecológica
Modo de ação
enzyme | inhibits
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1C[C@H]2O[C@@H]2C=C\C=C\C(=O)Cc3c(Cl)c(O)cc(O)c3C(=O)O1
InChI
1S/C18H17ClO6/c1-9-6-15-14(25-15)5-3-2-4-10(20)7-11-16(18(23)24-9)12(21)8-13(22)17(11)19/h2-5,8-9,14-15,21-22H,6-7H2,1H3/b4-2+,5-3-/t9-,14-,15-/m1/s1
chave InChI
WYZWZEOGROVVHK-GTMNPGAYSA-N
Informações sobre genes
human ... HSP90AA1(3320) , SRC(6714)
rat ... Src(83805)
Categorias relacionadas
Aplicação
- to study its effects on lifespan extension and health in Caenorhabditis elegans
- to study its effects on protein aggregation in yeast
- to study its effects on xanthone sensitized cancer cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?