H6649
Herbimycin A from Streptomyces hygroscopicus
≥95% (HPLC), powder
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Streptomyces hygroscopicus
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 7.5 mg/mL
espectro de atividade do antibiótico
viruses
Modo de ação
enzyme | inhibits
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CO[C@H]1C[C@H](C)[C@@H](OC)C2=CC(=O)C=C(NC(=O)\C(C)=C\C=C[C@H](OC)[C@@H](OC(N)=O)\C(C)=C\[C@H](C)[C@H]1OC)C2=O
InChI
1S/C30H42N2O9/c1-16-10-9-11-23(37-5)28(41-30(31)36)18(3)12-17(2)27(40-8)24(38-6)13-19(4)26(39-7)21-14-20(33)15-22(25(21)34)32-29(16)35/h9-12,14-15,17,19,23-24,26-28H,13H2,1-8H3,(H2,31,36)(H,32,35)/b11-9-,16-10+,18-12+/t17-,19-,23-,24-,26+,27+,28-/m0/s1
chave InChI
MCAHMSDENAOJFZ-BVXDHVRPSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?