F6636
Nutrient Mixture F-12 Ham
Coon′s Modification, with ʟ-glutamine and zinc sulfate, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Ham’s F-12
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Nutrient Mixture F-12 Ham, powder, with L-glutamine and 0.863 mg/L zinc sulfate, without sodium bicarbonate, Coon′s Modification, suitable for cell culture
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
componentes
phenol red: 0.00125 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
sodium pyruvate: 0.22 g/L
glucose: 1.802 g/L
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Quantidade
Reconstituição
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?