F5006
2-Fluoro-2-deoxy-D-glucose
glycosylation inhibitor, glucose analog
Sinônimo(s):
2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose, FDG, 2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC1OC(O)C(F)C(O)C1O
InChI
1S/C6H11FO5/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11/h2-6,8-11H,1H2
chave InChI
ZCXUVYAZINUVJD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Fluoro-2-deoxy-D-glucose can be taken up by cells but does not undergo metabolic glycolysis.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
Labeled isotopes used as target materials in imaging have provided insights into the various mechanisms of human physiology and have lead to treatments for diseases. Water-18O is used for the production of 18F radionuclides, such as 18FDG (Fluoro-deoxyglucose). 18FDG used in PET and with other imaging technologies, such as CT/SPECT, has led to the diagnosis and treatment of a wide range of diseases, including lung, liver, and brain tumors, epilepsy, and Alzheimer’s.