E8280
Exo 1
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
2-(4-Fluorobenzoylamino)benzoic acid methyl ester, 2-(4-Fluorobenzoylamino)methylbenzoate
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
solubilidade
DMSO: soluble 19 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccccc1NC(=O)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C15H12FNO3/c1-20-15(19)12-4-2-3-5-13(12)17-14(18)10-6-8-11(16)9-7-10/h2-9H,1H3,(H,17,18)
chave InChI
KIAPWMKFHIKQOZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)