D2321
DAF-FM DA solution
5 mM in DMSO, ≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Amino-5-methylamino- 2′,7′-difluorofluorescein diacetate, Diaminofluorescein-FM diacetate
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
DMSO solution
condição de armazenamento
desiccated
protect from light
cor
clear colorless
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc2c(cc1OC(=O)C)Oc3c(cc(c(c3)OC(=O)C)F)C42OC(=O)c5c4ccc(c5N)NC
InChI
1S/C25H18F2N2O7/c1-10(30)33-20-8-18-13(6-15(20)26)25(12-4-5-17(29-3)23(28)22(12)24(32)36-25)14-7-16(27)21(34-11(2)31)9-19(14)35-18/h4-9,29H,28H2,1-3H3
chave InChI
BEVHTVRRVVEMEF-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to nitric oxide synthases for your research needs.
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research