D1946
DAF-FM DA
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Amino-5-(N-methylamino)-3′,6′-bis(acetyloxy)-2′,7′-difluoro-spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-one, Diaminofluorescein-FM diacetate
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
film
condição de armazenamento
desiccated
cor
colorless to yellow
fluorescência
λex 500 nm; λem 515 nm in DMSO
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CNc1ccc2c(c1N)C(=O)OC23c4cc(F)c(OC(C)=O)cc4Oc5cc(OC(C)=O)c(F)cc35
InChI
1S/C25H18F2N2O7/c1-10(30)33-20-8-18-13(6-15(20)26)25(12-4-5-17(29-3)23(28)22(12)24(32)36-25)14-7-16(27)21(34-11(2)31)9-19(14)35-18/h4-9,29H,28H2,1-3H3
chave InChI
BEVHTVRRVVEMEF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Atenção
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to nitric oxide synthases for your research needs.
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research