D1821
DAF-FM
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Amino-5-methylamino-2′,7′-difluorescein, Diaminofluorescein-FM
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to brown
solubilidade
DMSO: >1 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CNc1ccc2c(c1N)C(=O)OC23c4cc(F)c(O)cc4Oc5cc(O)c(F)cc35
InChI
1S/C21H14F2N2O5/c1-25-13-3-2-8-18(19(13)24)20(28)30-21(8)9-4-11(22)14(26)6-16(9)29-17-7-15(27)12(23)5-10(17)21/h2-7,25-27H,24H2,1H3
chave InChI
DIJCILWNOLHJCG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to nitric oxide synthases for your research needs.