251500-M
DAF-2
A highly sensitive and specific fluorescent indicator for the direct detection of nitric oxide (NO) in vitro.
Sinônimo(s):
DAF-2, 4,5-Diaminofluorescein
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solution
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
pale yellow
fluorescência
λex ~495 nm
λem ~515 nm
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc2c(cc1N)C(=O)OC32c4c(cc(cc4)O)Oc5c3ccc(c5)O
InChI
1S/C20H14N2O5/c21-15-7-11-14(8-16(15)22)20(27-19(11)25)12-3-1-9(23)5-17(12)26-18-6-10(24)2-4-13(18)20/h1-8,23-24H,21-22H2
chave InChI
LTYUPYUWXRTNFQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Fluorescent indicator for the direct detection of nitric oxide (NO) in vitro.
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Kojima, H., et al. 1998. Anal. Chem. 70, 2446.
Kojima, H., et al. 1998. Chem. Pharm. Bull. 46, 373.
Nakatsubo, N., et al. 1998. FEBS Lett. 427, 263.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)