251520-M
DAF-FM DA
A cell-permeable, photo-stable nitric oxide (NO) fluorescent indicator with a detection limit of ~3 nM.
Sinônimo(s):
DAF-FM DA, 3-Amino, 4-aminomethyl-2ʹ,7ʹ-difluorofluorescein Diacetate
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solution
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
pale yellow
fluorescência
λex ~500 nm
λem ~515 nm
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc2c(cc1OC(=O)C)Oc3c(cc(c(c3)OC(=O)C)F)C42OC(=O)c5c4ccc(c5N)NC
InChI
1S/C25H18F2N2O7/c1-10(30)33-20-8-18-13(6-15(20)26)25(12-4-5-17(29-3)23(28)22(12)24(32)36-25)14-7-16(27)21(34-11(2)31)9-19(14)35-18/h4-9,29H,28H2,1-3H3
chave InChI
BEVHTVRRVVEMEF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nitric oxide (NO) fluorescent indicator
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Park. J.M., et al. 2001. Br. J. Pharmacol.132, 1876.
Itoh, Y., et al. 2000. Anal. Biochem.287, 203.
Kojima, H., et al. 1999. Angew Chem. Int. Ed.38, 3209.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)