CLS3841
Corning® 96 Well Poly-D-Lysine Treated Microplate
flat bottom clear, clear polystyrene, bag of 20, sterile, lid
Sinônimo(s):
Poly-D-Lysine 96-Well Plate, Treated 96-Well Plate
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear polystyrene
clear wells
flat bottom clear
round wells
esterilidade
sterile
Características
lid
skirt
embalagem
case of 100
bag of 20
fabricante/nome comercial
Corning 3841
tamanho
96 wells
volume do poço
360 μL
volume de trabalho do poço
75-200 μL
cor
clear
adequação
suitable for (cell cuture)
tipo de ligação
poly-D-lysine coated surface
Descrição geral
- Flat bottoms with 360 μL total volume
- Recommended working volumes of 75 to 200 μL
- Coated with poly-D-lysine for enhanced cell attachment
- Nonreversable lids with condensation rings to reduce contamination
- Sterile (aseptic assembly) and certified nonpyrogenic
- Individual alphanumeric codes for well identification
- Bulk packed 20 per bag
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)