CLS3300
Corning® 96 Well CellBIND® Microplates
flat bottom clear, polystyrene, sterile, lid
Sinônimo(s):
96 multiwell plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate, 96 well tissue culture treated plate
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear plate
flat bottom clear
flat bottom wells
polystyrene
polystyrene plate
round wells
esterilidade
sterile
sterile
Características
lid
lid
skirt
plate format: 96 well standard
embalagem
pack of 5
case of 50
fabricante/nome comercial
Corning 3300
tamanho
96 wells
área da superfície
0.32 cm2 , cell growth area
cell growth area
cell growth area
volume do poço
360 μL
volume de trabalho do poço
75-200 μL
adequação
suitable for (cell cuture)
tipo de ligação
CellBIND® surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Flat bottoms with 360 μL total volume
- Recommended working volumes of 75 to 200 μL
- CellBIND® surface treated for optimal cell attachment
- Nonreversable lids with condensation rings to reduce contamination
- Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
- Individual alphanumeric codes for well identification
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)