CLS3842
Corning® 96 Well Poly-D-Lysine Treated Microplate
flat bottom clear, black polystyrene, bag of 20, sterile, lid
Sinônimo(s):
96-Well Poly-D-Lysine Plate, Poly-D-Lysine Microplate, Treated Microplate
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
black polystyrene
clear wells
flat bottom clear
round wells
esterilidade
sterile
Características
lid
skirt
embalagem
bag of 20
fabricante/nome comercial
Corning 3842
tamanho
96 wells
volume do poço
360 μL
volume de trabalho do poço
75-200 μL
tipo de ligação
poly-D-lysine coated surface
Aplicação
Características e benefícios
- Black walls and ultra-thin, clear flat bottoms that enable direct microscopic viewing, minimize background interference in fluorescent assays, and allow readings down to 340nm
- Opaque walls reduce well-to-well crosstalk.
- compati
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)