C6427
Clindamycin 2-phosphate
aminoglycoside antibiotic
Sinônimo(s):
Clindamycin 2-dihydrogen phosphate
Formulário
solid
solubilidade
DMSO: 224 mg/mL at 25 °C
espectro de atividade do antibiótico
Gram-positive bacteria
Modo de ação
protein synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)NC([C@H](C)Cl)C2O[C@H](SC)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C18H34ClN2O8PS/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(24)20-12(9(2)19)15-13(22)14(23)16(18(28-15)31-4)29-30(25,26)27/h9-16,18,22-23H,5-8H2,1-4H3,(H,20,24)(H2,25,26,27)/t9-,10+,11-,12?,13+,14-,15?,16+,18+/m0/s1
chave InChI
UFUVLHLTWXBHGZ-MWBQRTRKSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Mode of Action: Inhibits protein synthesis in bacterial by binding the 50s ribosomal subunit.
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Lact. - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)