C2776
Tetrafluoroborato de 1-ciano-dimetilaminopiridínio
organic cyanylating reagent
Sinônimo(s):
CDAP
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[F-].FB(F)F.CN(C)c1cc[n+](cc1)C#N
InChI
1S/C8H10N3.BF3.FH/c1-10(2)8-3-5-11(7-9)6-4-8;2-1(3)4;/h3-6H,1-2H3;;1H/q+1;;/p-1
chave InChI
ONCRRSYBEJHQMM-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Easier to use.
- Can operate at lower pH levels.
- Fewer side reactions.
- Cyanogen Bromide is hazardous in nature.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)