Key Documents
AV41470
Sigma-Aldrich
Anti-EMP2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti-Epithelial membrane protein 2, Anti-MGC9056, Anti-XMP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
19 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EMP2(2013)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of human EMP2
Ações bioquímicas/fisiológicas
Epithelial membrane protein-2 (EMP2) is a member of the four transmembrane superfamily (TM4SF) and is thought to mediate trafficking of diverse proteins such as alpha6beta1 integrin and MHC class I to lipid raft microdomains. EMP2 has also recently been recognized as a putative tumor suppressor gene in certain model systems.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: IQLMSCLCVMIAASIYTDRREDIHDKNAKFYPVTREGSYGYSYILAWVAF
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3