A9253
L-Amino Acid Oxidase from Crotalus adamanteus
Type I (dried venom)
Sinônimo(s):
L-AAO, L-Amino acid: oxygen oxidoreductase (deaminating)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Crotalus adamanteus
Nível de qualidade
tipo
Type I (dried venom)
Type I
Formulário
powder
peso molecular
~130 kDa
solubilidade
H2O: soluble 1.0 mg/mL, clear(lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)