A7189
L-Alanine Dehydrogenase from Bacillus subtilis
ammonium sulfate suspension, ≥20 units/mg protein (Lowry)
Sinônimo(s):
L-Alanine: NAD+ oxidoreductase (deaminating)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Bacillus subtilis
Nível de qualidade
forma
ammonium sulfate suspension
atividade específica
≥20 units/mg protein (Lowry)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Artigos
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions