A3007
N-Acetylmuramic acid
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
(R)-2-(Acetylamino)-3-O-(1-carboxyethyl)-2-deoxy-D-glucose, 2-Acetamido-2-deoxy-3-O-(D-1-carboxyethyl)-D-glucopyranose, MurNAc, NAMA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Impurezas
≤1 mol/mol methanol
cor
white
pf
125 °C ((257 °F ))
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)OC(O)[C@@H]1NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO8/c1-5(11(18)19)20-10(9(17)8(16)4-14)7(3-13)12-6(2)15/h3,5,7-10,14,16-17H,4H2,1-2H3,(H,12,15)(H,18,19)/t5-,7+,8-,9-,10-/m1/s1
chave InChI
SOARVSUSWULNDI-TVVSKHENSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 2
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?