A9519
N-Acetylmuramyl-L-alanyl-D-isoglutamine hydrate
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Sinônimo(s):
Adjuvant Peptide, Muramyl dipeptide
About This Item
Produtos recomendados
product name
N-Acetylmuramyl-L-alanyl-D-isoglutamine hydrate, ≥98% (TLC)
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
cor
white
aplicação(ões)
cell analysis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](NC(=O)[C@@H](C)O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)OC(O)[C@@H]1NC(C)=O)C(=O)N[C@H](CCC(O)=O)C(N)=O
InChI
1S/C19H32N4O11/c1-7(17(30)23-10(16(20)29)4-5-12(26)27)21-18(31)8(2)33-15-13(22-9(3)25)19(32)34-11(6-24)14(15)28/h7-8,10-11,13-15,19,24,28,32H,4-6H2,1-3H3,(H2,20,29)(H,21,31)(H,22,25)(H,23,30)(H,26,27)/t7-,8+,10+,11+,13+,14+,15+,19?/m0/s1
chave InChI
BSOQXXWZTUDTEL-QAQREVAFSA-N
Amino Acid Sequence
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3